Learn More
Oméprazole sel sodique, TRC
Code produit 30136941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136941 250 mg 250mg
30134054 100 mg 100mg
17922515 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO635013250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95510-70-6
Formule moléculaire C17H18N3O3S.Na.H2O
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Synonyme Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
Nom IUPAC sodium ; 5-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide ; hydrater
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole Sodium
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
Poids de la formule 385.1072