Learn More
Cytiva VIA Extractor™ Désagrégateur tissulaire - Pack Omics
Code produit 30057808 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
24 V
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
30057808 24 V 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30057808 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29517120
Expédition estimée: 09-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système semi-automatisé pour la désagrégation rapide et homogène des tissus solides, y compris les tumeurs, en cellules uniques viables. L'extracteur VIA comprend un désagrégateur de tissus, un congélateur à vitesse contrôlée et la pince Omics.
  • Le VIA Extractor™ Le désagrégateur de tissus désagrège les tissus solides en cellules uniques viables
  • Pour une utilisation dans la recherche en omique à haut débit et en cytométrie de flux
  • Le système fermé utilise un traitement doux pour optimiser le rendement et préserver la teneur par rapport à l'échantillon initial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désagrégateur de tissus
Vitesse ≤460 rmin
Tension 24 V
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO). Ne pas utiliser pour le diagnostic.