Learn More
Cytiva Pince omique
Code produit 30057714 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Désagrégateur de tissus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30057714 Désagrégateur de tissus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057714 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29509355
Expédition estimée: 15-12-2026
Assure une étanchéité optimale après l'insertion de l'échantillon et soutient le sac pendant la dissociation des tissus.
  • Assure une fermeture sécurisée
  • Soutient le sac pendant la dissociation tissulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pince
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Désagrégateur de tissus
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO). Ne pas utiliser pour le diagnostic.