Learn More
BD™ Kit tampon de conservation d’échantillons OMICS-Guard
Code produit 32188592 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 x 1 mL
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32188592 12 x 1 mL 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32188592 Fournisseur BD™ Code fournisseur 570908
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Le BD™ tampon de conservation des échantillons OMICS-Guard est développé et optimisé pour répondre au besoin de conservation biologique des échantillons de haute qualité sur une période prolongée lorsque les échantillons ne peuvent pas être traités simultanément ou en même lieu.
  • Offre un protocole de préservation sans stress et en une seule étape, avec un minimum de temps d’intervention pratique
  • Optimisé pour préserver les cellules pour diverses applications transcriptomiques, protéomiques et multiomiques en aval, incluant ARN-seq, CITE-seq, cytométrie en flux et qPCR
  • Ça protège la viabilité cellulaire et préserve différentes populations cellulaires dans tes échantillons jusqu’à 72 heures à 4 °C
  • Développé et testé sur plusieurs types d’échantillons : PBMC et échantillons de tissus
  • Disponible en 12 fioles de 1 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) BD Rhapsody plateforme, Système d’analyse à cellule unique
Type de produit Tampon de conservation des échantillons
Format Flacon
Quantité 12 x 1 mL