Learn More
Specac™ Omni-Cell™ KBr Mull Windows Circular 25mm Diameter
Code produit 15277383
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Omni-Cell GS01800
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
15277383 Omni-Cell GS01800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15277383 Fournisseur Specac™ Code fournisseur GS01831
Expédition estimée: 21-12-2026
KBr circular mull cell windows for use in the Omni-Cell GS01800. 25mm diameter and 4mm thick.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Omni-Cell GS01800
Description 4 mm thick
Diamètre (métrique) 25 mm