Learn More
Specac™ Omni-Cell™ ZnSe Liquid Cell Windows Rectangular
Code produit 15289827
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Omni-Cell GS01800
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
15289827 Omni-Cell GS01800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15289827 Fournisseur Specac™ Code fournisseur GS01814
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
ZnSe rectangular liquid cell windows for use in the Omni-Cell GS01800. 41mm x 23mm and 2mm thick.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Omni-Cell GS01800
Description 41 mm x 23 mm and 2 mm thick