Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel OMNIC™ Specta
Code produit 18848251 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Raman analytique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
18848251 Raman analytique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18848251 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 833036900
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Recueillez rapidement des données visuelles claires alors que vous travaillez avec les outils d’identification et d’interprétation innovants du logiciel Thermo Scientific™ OMNIC™ Specta.
Recueillez rapidement des données visuelles claires alors que vous travaillez avec les outils d’identification et d’interprétation innovants du logiciel Thermo Scientific™ OMNIC™ Specta.
Le logiciel OMNIC Specta crée une base de données spectrales à l’aide d’une combinaison unique d’outils d’identification spectrale, d’algorithmes d’interprétation et de documentation scientifique qui indexe les informations sur le disque dur. Le logiciel vous guide pour l’identification des matériaux et la vérification de vos hypothèses en éliminant les tâches analytiques typiques, ce qui vous permet d’obtenir des réponses rapides et fiables.
Logiciel OMNIC Specta
  • Identifiez les constituants dans les échantillons mélangés lors des recherches de contaminants et de plusieurs composants : plus facile que les manipulations laborieuses requises par les analyses traditionnelles et par le traitement de soustraction
  • Maintenez l’accès aux données historiques pour gagner du temps et éviter toute perte d’informations 
  • Économisez du temps et des efforts grâce à un traitement simple en un seul clic 
  • Obtenez un retour visuel immédiat qui vous permettra d’avoir confiance en vos résultats 
  • Assurez-vous d’obtenir des résultats de qualité grâce à l’affichage en temps réel des données actives 
  • Continuez de travailler pendant la collecte des données pour une productivité maximale
  • Identifiez des mélanges en une seule étape pour une rapidité et une confiance optimales 
  • Communiquez efficacement à l’aide de rapports modernes au format PDF 
  • Copiez directement dans des programmes de traitement de texte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Raman Spectrometers
Type Raman analytique
À utiliser avec (application) Material Characterization