Description
Disponibles en polypropylène (PP), ETFE ou PEEK
Specifications
Specifications
| Type | Couplage fileté UNF |
| Hauteur (métrique) | 1,27 cm |
| Longueur (métrique) | 7,62 cm |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie |
| Type de port | Fond plat à deux voies de 0,25 à 28 po |
| Quantité | 10/boîte |