Learn More
Connecteurs Omnifit™ avec vanne
Code produit 15955261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Connecteur à 2 voies avec vanne
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15955261 Connecteur à 2 voies avec vanne 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15955261 Fournisseur Diba Industries Code fournisseur 2193913
Expédition estimée: 18-12-2026
Connecteurs universels à 2 voies, à 3 voies HEX, à 3 voies avec clé unique (T) et de grande à petite taille avec vannes
  • Connexion instantanée pour tubulure
  • Insertion chimique de tout le corps en PTFE
  • Pression nominale de 50 psi
  • Fonctionnement de la vanne manuelle en marche-arrêt
Connecteurs à 2 et 3 voies avec vannes
  • Inclure Viton™ Joints toriques, 1/16 in Cônes en PTFE (1,5 mm), capuchons en polypropylène avec filetage interne acceptant les raccords 1/4 in-28 UNF
  • Le cône en PTFE fournit un fond plat pour le raccord 1/4 in -28 UNF afin de fournir une connexion sans fuite
  • Taille de l’alésage 1,5 mm
  • Compatible avec la tubulure de 0,5 à 4 mm de dia. ext.
  • OF001101 est doté d’une vanne de fermeture en ligne
  • OF001102 est doté de vannes de fermeture individuelles pour chacune des trois lignes
  • OF001109 est doté d’une vanne de dérivation pour permettre la connexion d’une ligne à l’une des deux autres
Connecteur universel de grande à petite taille avec vanne
  • La grande extrémité a une Viton joint ; la petite extrémité est fournie avec un grand et deux petits Viton Joints toriques
  • Le bouchon à la petite extrémité a un filetage interne compatible avec les raccords 1/4 in -28 UNF
  • Accepte la tubulure de 1 à 11 mm de dia. ext.
  • Extrémité de l’alésage 1,5 mm
Informations sur la commande
D’autres combinaisons de raccords de vannes, y compris d’autres canaux, sont disponibles sur demande. Contactez votre service client Fisher Scientific™.
Spécification
Actionnement Manuel
Mode Mode simple
Volume (métrique) d’échantillon 32 μl
Taille de l’alésage (impériale) 0,05 in
Type de bouchon Bouchon Omnifit
Taille de l’alésage (métrique) 0,15 cm
Comprend Joints toriques Viton, cônes en PTFE 1,5 mm (0,062 po), bouchons en polypropylène avec filetage interne avec les raccords 0,25 po -28 UNF
Matériau PTFE
Pression de fonctionnement 50 psi
Type de port 0,25 po -28
Type Connecteur à 2 voies avec vanne
No. of Ports 2 ports
Matériau du stator PTFE / CTFE