Learn More
Diba Colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts réglables
Code produit 17920320 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacité de colonne:
0,1 à 0,7 ml
0,1 à 2,4 ml
0,1 à 4,1 ml
0,2 à 5,5 ml
0,2 à 9,4 ml
0,4 à 12,4 ml
0,4 à 21,2 ml
1,2 à 34,4 ml
1,2 à 58,9 ml
10,6 à 38,9 ml
103,1 à 181,6 ml
11 à 23,6 ml
120,2 à 440,7 ml
134,7 à 288,6 ml
152,2 à 230,7 ml
16,5 à 29,1 ml
2,1 à 7,5 ml
2,3 à 115,5 ml
202,0 à 356,0 ml
24,3 à 36,9 ml
24,7 à 53,0 ml
280,4 à 600,9 ml
29,5 à 108,0 ml
37,1 à 65,4 ml
4,7 à 17,3 ml
4,8 à 10,3 ml
420,6 à 741,1 ml
54,8 à 83,1 ml
57,7 à 211,7 ml
620,9 à 941,4 ml
68,7 à 147,3 ml
7,2 à 12,7 ml
Conditionnement:
1 pièce
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Conditionnement
17920320 250 mm 6,6 mm 2,1 à 7,5 ml 1 pièce
15825324 50 mm 6,6 mm 0,1 à 0,7 ml 1 pièce
17900320 100 mm 6,6 mm 0,1 à 2,4 ml 1 pièce
17910320 150 mm 6,6 mm 0,1 à 4,1 ml 1 pièce
15845334 330 mm 6,6 mm 4,8 à 10,3 ml 1 pièce
15875334 400 mm 6,6 mm 7,2 à 12,7 ml 1 pièce
15805344 100 mm 10 mm 0,2 à 5,5 ml 1 pièce
15835344 150 mm 10 mm 0,2 à 9,4 ml 1 pièce
15865344 250 mm 10 mm 4,7 à 17,3 ml 1 pièce
15895344 330 mm 10 mm 11 à 23,6 ml 1 pièce
15825354 400 mm 10 mm 16,5 à 29,1 ml 1 pièce
15855354 500 mm 10 mm 24,3 à 36,9 ml 1 pièce
15885354 100 mm 15 mm 0,4 à 12,4 ml 1 pièce
15815364 150 mm 15 mm 0,4 à 21,2 ml 1 pièce
15845364 250 mm 15 mm 10,6 à 38,9 ml 1 pièce
15875364 330 mm 15 mm 24,7 à 53,0 ml 1 pièce
15805374 400 mm 15 mm 37,1 à 65,4 ml 1 pièce
15835374 500 mm 15 mm 54,8 à 83,1 ml 1 pièce
15865374 100 mm 25 mm 1,2 à 34,4 ml 1 pièce
15895374 150 mm 25 mm 1,2 à 58,9 ml 1 pièce
15825384 250 mm 25 mm 29,5 à 108,0 ml 1 pièce
15855384 330 mm 25 mm 68,7 à 147,3 ml 1 pièce
15885384 400 mm 25 mm 103,1 à 181,6 ml 1 pièce
15815394 500 mm 25 mm 152,2 à 230,7 ml 1 pièce
15845394 150 mm 35 mm 2,3 à 115,5 ml 1 pièce
15875394 250 mm 35 mm 57,7 à 211,7 ml 1 pièce
15805404 330 mm 35 mm 134,7 à 288,6 ml 1 pièce
15835404 400 mm 35 mm 202,0 à 356,0 ml 1 pièce
15865404 250 mm 50 mm 120,2 à 440,7 ml 1 pièce
15895404 330 mm 50 mm 280,4 à 600,9 ml 1 pièce
15825414 400 mm 50 mm 420,6 à 741,1 ml 1 pièce
15855414 500 mm 50 mm 620,9 à 941,4 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 17920320 Fournisseur Diba Code fournisseur 1194299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1566.73€
    1225.75€ / 1 pièces
    Économisez 340.98€
    21% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Includes
Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 ml et 2 ml) ensembles de tubulures en PTFE de 1/16 in Assemblage de tubes en Tubulure OD avec filetage PP 1/4-28 UNF à une extrémité, un kit de Frit (contient deux composants de 10 μm EC, 10 μm FTP, et 30 μm TCP frits ), et un clic-N-seal™ 10 à 32 PEEK ajustement du port conique.
Les colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ avec deux embouts réglables sont conçues de manière ergonomique et permettent un réglage simple et rapide de la hauteur
  • Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
  • Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Pression max. 900 psi
Porosité 10 et 30 μm
Capacité de colonne 2,1 à 7,5 ml
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Verre borosilicaté, PTFE, polyéthylène, FKM/FPM
Température max. 40 °C
Comprend Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 ml et 2 ml) ensembles de tubulures en PTFE de 1/16 in Ensemble de tube PTFE de diamètre extérieur avec raccord PP 1/4-28 UNF à une extrémité, un kit de fritte (contient deux de chaque de 10 μm PE, 10 μm PTFE et 30 μm PTFE frits ), et un Click-N-Seal™ 10-32 PEEK raccord de port conique.
Gamme de température (métrique) 4 à 40 °C
Type Colonne de chromatographie liquide
Diamètre (métrique) interne 6,6 mm