Learn More
Diba Colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts fixes
Code produit 15825344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacité de colonne:
0,7 ml
2,4 ml
4,1 ml
5,5 ml
7,5 ml
9,4 ml
10,3 ml
12,4 ml
12,7 ml
17,3 ml
21,2 ml
23,6 ml
29,1 ml
34,4 ml
36,9 ml
38,9 ml
53 ml
58,9 ml
65,4 ml
83,1 ml
108 ml
115,5 ml
147,3 ml
181,6 ml
211,7 ml
288,6 ml
356 ml
440,7 ml
600,9 ml
741,1 ml
941,4 ml
Unit Size:
1 pièce
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Unit Size
15825344 100 mm 10 mm 5,5 ml 1 pièce
15855344 150 mm 10 mm 9,4 ml 1 pièce
15815384 150 mm 25 mm 58,9 ml 1 pièce
15865394 150 mm 35 mm 115,5 ml 1 pièce
15855404 400 mm 35 mm 356 ml 1 pièce
15845354 400 mm 10 mm 29,1 ml 1 pièce
15815414 330 mm 50 mm 600,9 ml 1 pièce
15875354 500 mm 10 mm 36,9 ml 1 pièce
15845414 400 mm 50 mm 741,1 ml 1 pièce
15895394 250 mm 35 mm 211,7 ml 1 pièce
15895334 400 mm 6,6 mm 12,7 ml 1 pièce
15855374 500 mm 15 mm 83,1 ml 1 pièce
15845384 250 mm 25 mm 108 ml 1 pièce
15885374 100 mm 25 mm 34,4 ml 1 pièce
15825404 330 mm 35 mm 288,6 ml 1 pièce
15805334 150 mm 6,6 mm 4,1 ml 1 pièce
15875324 100 mm 6,6 mm 2,4 ml 1 pièce
15825374 400 mm 15 mm 65,4 ml 1 pièce
15805364 100 mm 15 mm 12,4 ml 1 pièce
15835334 250 mm 6,6 mm 7,5 ml 1 pièce
15885404 250 mm 50 mm 440,7 ml 1 pièce
15815354 330 mm 10 mm 23,6 ml 1 pièce
15895364 330 mm 15 mm 53 ml 1 pièce
15805394 400 mm 25 mm 181,6 ml 1 pièce
15865364 250 mm 15 mm 38,9 ml 1 pièce
15845324 50 mm 6,6 mm 0,7 ml 1 pièce
15835364 150 mm 15 mm 21,2 ml 1 pièce
15865334 330 mm 6,6 mm 10,3 ml 1 pièce
15885344 250 mm 10 mm 17,3 ml 1 pièce
15875414 500 mm 50 mm 941,4 ml 1 pièce
15875384 330 mm 25 mm 147,3 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15825344 Supplier Diba Supplier No. 006EZ1010FF
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts fixes sont dotées de filetages PEEK™ qui offrent une durabilité exceptionnelle
  • Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Specifications
Pression max. 600 psi
Porosité 10 et 30 μm
Capacité de colonne 5,5 ml
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté, PTFE, polyéthylène, FKM/FPM
Température max. 40 °C
Comprend Deux tubes en PTFE OD de 1/16 in (0,5 m et 2 m L) avec un raccord en polypropylène 1/4-28 UNF à une extrémité, un kit frit (contenant deux de 10 μm PE, 10 μm PTFE et 30 μm PTFE frits), et un Click-N-Seal™ raccord 10-32 PEEK en orifice conique.
Gamme de température (métrique) 4 à 40 °C
Type Colonne de chromatographie liquide
Diamètre (métrique) interne 10 mm