Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités réglables
Code produit 15895494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacité de colonne:
0,1 à 0,7 ml
0,1 à 2,4 ml
0,1 à 4,1 ml
0,2 à 5,5 ml
0,2 à 9,4 ml
0,4 à 12,4 ml
0,4 à 21,2 ml
1,2 à 34,4 ml
1,2 à 58,9 ml
10,6 à 38,9 ml
103,1 à 181,6 ml
11 à 23,6 ml
120,2 à 440,7 ml
134,7 à 288,6 ml
152,2 à 230,7 ml
16,5 à 29,1 ml
2,1 à 7,5 ml
2,3 à 115,5 ml
202,0 à 356,0 ml
24,3 à 36,9 ml
24,7 à 53,0 ml
27,7 à 211,7 ml
280,4 à 600,9 ml
29,5 à 108,0 ml
37,1 à 65,4 ml
4,7 à 17,3 ml
4,8 à 10,3 ml
420,6 à 741,1 ml
54,8 à 83,1 ml
620,9 à 941,4 ml
68,7 à 147,3 ml
7,2 à 12,7 ml
Conditionnement:
1 pièce
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Conditionnement
15895494 400 mm 35 mm 202,0 à 356,0 ml 1 pièce
15805434 330 mm 6,6 mm 4,8 à 10,3 ml 1 pièce
15805464 250 mm 15 mm 10,6 à 38,9 ml 1 pièce
15805494 150 mm 35 mm 2,3 à 115,5 ml 1 pièce
15885474 250 mm 25 mm 29,5 à 108,0 ml 1 pièce
15855444 330 mm 10 mm 11 à 23,6 ml 1 pièce
15855474 150 mm 25 mm 1,2 à 58,9 ml 1 pièce
15855504 330 mm 50 mm 280,4 à 600,9 ml 1 pièce
15885504 400 mm 50 mm 420,6 à 741,1 ml 1 pièce
15895434 150 mm 10 mm 0,2 à 9,4 ml 1 pièce
15895464 500 mm 15 mm 54,8 à 83,1 ml 1 pièce
15815424 100 mm 6,6 mm 0,1 à 2,4 ml 1 pièce
15815454 500 mm 10 mm 24,3 à 36,9 ml 1 pièce
15815484 330 mm 25 mm 68,7 à 147,3 ml 1 pièce
15815514 500 mm 50 mm 620,9 à 941,4 ml 1 pièce
15825444 250 mm 10 mm 4,7 à 17,3 ml 1 pièce
15825474 100 mm 25 mm 1,2 à 34,4 ml 1 pièce
15825504 250 mm 50 mm 120,2 à 440,7 ml 1 pièce
15835434 400 mm 6,6 mm 7,2 à 12,7 ml 1 pièce
15835464 330 mm 15 mm 24,7 à 53,0 ml 1 pièce
15835494 250 mm 35 mm 27,7 à 211,7 ml 1 pièce
15845424 150 mm 6,6 mm 0,1 à 4,1 ml 1 pièce
15845454 100 mm 15 mm 0,4 à 12,4 ml 1 pièce
15845484 400 mm 25 mm 103,1 à 181,6 ml 1 pièce
15865434 100 mm 10 mm 0,2 à 5,5 ml 1 pièce
15865464 400 mm 15 mm 37,1 à 65,4 ml 1 pièce
15865494 330 mm 35 mm 134,7 à 288,6 ml 1 pièce
15875424 250 mm 6,6 mm 2,1 à 7,5 ml 1 pièce
15875454 150 mm 15 mm 0,4 à 21,2 ml 1 pièce
15875484 500 mm 25 mm 152,2 à 230,7 ml 1 pièce
15885414 50 mm 6,6 mm 0,1 à 0,7 ml 1 pièce
15885444 400 mm 10 mm 16,5 à 29,1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 15895494 Fournisseur Diba Code fournisseur 006EZS3540AA
Expédition estimée: 25-01-2027
Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
  • Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
  • L’embout réglable ergonomique permet un réglage rapide et facile de la hauteur
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Pression max. 150 psi
Porosité 10 and 30 μm
Capacité de colonne 202,0 à 356,0 ml
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Température max. 40°C
Comprend Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Gamme de température (métrique) 4 to 40°C
Type Colonne de chromatographie liquide
Diamètre (métrique) interne 35 mm