Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités fixes
Code produit 15895484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacité de colonne:
0,7 ml
2,4 ml
4,1 ml
5,5 ml
7,5 ml
9,4 ml
10,3 ml
12,4 ml
12,7 ml
17,3 ml
21,2 ml
23,6 ml
29,1 ml
34,4 ml
36,9 ml
38,9 ml
53 ml
58,9 ml
65,4 ml
83,1 ml
108 ml
115,5 ml
147,3 ml
181,6 ml
211,7 ml
230,7 ml
288,6 ml
356 ml
440,7 ml
600,9 ml
741,1 ml
941,4 ml
Conditionnement:
1 pièce
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Conditionnement
15895484 500 mm 25 mm 230,7 ml 1 pièce
15805424 50 mm 6 mm 0,7 ml 1 pièce
15835424 100 mm 6 mm 2,4 ml 1 pièce
15865424 150 mm 6 mm 4,1 ml 1 pièce
15895424 250 mm 6 mm 7,5 ml 1 pièce
15825434 330 mm 6 mm 10,3 ml 1 pièce
15855434 440 mm 6 mm 12,7 ml 1 pièce
15885434 100 mm 10 mm 5,5 ml 1 pièce
15815444 150 mm 10 mm 9,4 ml 1 pièce
15845444 250 mm 10 mm 17,3 ml 1 pièce
15875444 330 mm 10 mm 23,6 ml 1 pièce
15805454 400 mm 10 mm 29,1 ml 1 pièce
15835454 500 mm 10 mm 36,9 ml 1 pièce
15865454 100 mm 15 mm 12,4 ml 1 pièce
15895454 150 mm 15 mm 21,2 ml 1 pièce
15825464 250 mm 15 mm 38,9 ml 1 pièce
15855464 330 mm 15 mm 53 ml 1 pièce
15885464 400 mm 15 mm 65,4 ml 1 pièce
15815474 500 mm 15 mm 83,1 ml 1 pièce
15845474 100 mm 25 mm 34,4 ml 1 pièce
15875474 150 mm 25 mm 58,9 ml 1 pièce
15805484 250 mm 25 mm 108 ml 1 pièce
15835484 330 mm 25 mm 147,3 ml 1 pièce
15865484 400 mm 25 mm 181,6 ml 1 pièce
15825494 150 mm 35 mm 115,5 ml 1 pièce
15855494 250 mm 35 mm 211,7 ml 1 pièce
15885494 330 mm 35 mm 288,6 ml 1 pièce
15815504 400 mm 35 mm 356 ml 1 pièce
15845504 250 mm 50 mm 440,7 ml 1 pièce
15875504 330 mm 50 mm 600,9 ml 1 pièce
15805514 400 mm 50 mm 741,1 ml 1 pièce
15835514 500 mm 50 mm 941,4 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 15895484 Fournisseur Diba Code fournisseur 006EZS2550FF
Expédition estimée: 10-03-2027
Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
  • Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Pression max. 150 psi
Porosité 10 et 30 μm
Capacité de colonne 230,7 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre borosilicate, PTFE, Chemraz™
Température max. 40 °C
Comprend Deux (0,5 m et 2 m L) de 1/16 in Ensemble de tubes en PTFE OD avec un raccord ETFE 1/4-28 UNF à une extrémité, un kit frit (contenant deux de 10 μm PE, 10 μm PTFE et 30 μm frits PTFE) et un Click-N-Seal™ raccord de 10-32 PEEK ports coniques.
Gamme de température (métrique) 4 à 40 °C
Type Colonne de chromatographie liquide
Diamètre (métrique) interne 25 mm