Learn More
B Braun™ Seringues à usage unique Omnifix™-F Solo
Code produit 10017781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10017781 1 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10017781 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 9161406V
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en polypropylène / polystyrène. Les seringues à usage unique Omnifix™-F Solo possèdent un cylindre hautement transparent à marquage permanent pour une lisibilité parfaite. Le bouchon de piston avec bague d’étanchéité double permet une injec
Seringue à dosage précis en 3 parties avec intervalles de graduation de 0,01 ml
  • Fabriquée en PP / PS.
  • Corps très transparent
  • Marquage permanent, lisibilité idéale
  • Butée arrière sûre du piston
  • Aspiration facile jusqu’au volume maximum
  • Le bouchon du piston avec bague d’étanchéité double permet une injection et une aspiration lentes.
  • Volume résiduel minimum
  • Sans latex / sans PVC
  • Sans aiguille
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN ISO 8537 et EN ISO 7886-1
Matériau Polypropylène
Comprend Cône Luer centré
Sans latex Oui
Jetable Usage unique
Graduations 0,01 mL
Quantité 100 / boîte
Volume (métrique) 1 mL
Graduated Oui