Learn More
B Braun™ Seringues en 3 parties Omnifix™ Solo
Code produit 10179411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10179411 10 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10179411 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 4617100V
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Action homogène du piston et bouchon à double joint. Les seringues en 3 parties B Braun™ Omnifix™ Solo sont conçues pour obtenir des performances constantes.
  • Haute visibilité ; corps transparent avec graduations permanentes en gras
  • Bloquez la butée arrière pour éviter tout retrait accidentel du piston
  • Le bouchon à double étanchéité empêche les fuites de médicaments
  • Crochets larges et stables
  • Composants sans DEHP, PVC ou autres latex d’hévéa
  • Jetable
  • Le piston avec double anneau d’étanchéité assure une aspiration et une injection lentes
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993
Matériau Caoutchouc polyisoprène (pointe), Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston)
Couleur Naturel
Description Graduation noire à haut contraste
À utiliser avec (application) Pour une aspiration et injection lentes
Sans latex Oui
Type de produit Seringue en 3 parties Luer-Lock centrée
Jetable Usage unique
Graduations 0,5 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 10 ml
Type de connexion Luer-Lock centré
Graduated Oui