Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PCX-100
Code produit 11341723 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11341723 50 mm 1 pièce
11321723 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341723 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 042193
Expédition estimée: 17-11-2026
Séparez les cations hydrophobes grâce à cette colonne d’échange de cations compatible avec les solvants.
Séparez les cations hydrophobes à l’aide de la colonne Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 à échange de cations compatible avec les solvants. Cette colonne d’échange de cations à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la gamme de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité, solubiliser les échantillons autrement insolubles et éliminer les contaminants pour prolonger la durée de vie de la colonne. La colonne OmniPac PCX-100 est particulièrement adaptée à l’analyse des analytes cationiques hydrophobes, notamment les amines, les anilines, les antidépresseurs, les médicaments et les métabolites (tels que le méthotrexate et l’acide folique).
  • Composées d’un substrat microporeux à base de polymère compatible avec les solvants aggloméré avec une couche de billes en latex qui assure la fonctionnalité d’échange des cations
  • Capacité d’échange d’ions d’environ 120 μeq/colonne
  • 100 % compatibles avec les solvants ; doivent toujours être utilisées avec au moins 1 % de solvant organique dans la phase mobile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Mode mixte
À utiliser avec (application) Phase inverse et échange d’ions
Pression max. 4000 psi (275 bar)
Granulométrie 8,5 μm
Phase stationnaire Acide sulfonique
Matériau de remplissage Polymère sphérique microporeux
pH 0 à 14
Porosité 60 Å
Quantité Each
Type d’USP L46
Longueur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 4 mm
Concept écologique FSC