Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse verticale mini omniPAGE
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
- Capacité à haut débit
- Coulage rapide Les peignes réversibles servent d’indicateurs de chargement ce qui facilite l’alignement des puits et pipettes afin d’éviter les erreurs de chargement des échantillons
- Inserts modulaires interchangeables pour gels de plaque, électrophorèse et électrotransfert 2-D
Specifications
Specifications
| Type | Système d’électrophorèse verticale |
| Dimensions du gel | l x H : 8 x 8,5 cm (3,15 x 3,35 in) |
| Comprend | omniPage Mini, 10 x 10 cm double, 2 jeux de plaques en verre, espaceurs liés (1 mm d’épaisseur), 2 x 12 échantillons, peignes (1 mm d’épaisseur), y compris support, support de coulage externe |
| Nbre de gels | 2 à 4 |
| Volume (impériale) du tampon | 0,06 à 0,32 gal |
| Volume (métrique) du tampon | 250 à 1 200 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 13 x 19 x 15 cm (5,12 x 7,48 x 5,90 po) |
| Poids (impériale) | 3,97 lb |
| Poids (métrique) | 1,8 kg |