Spécification
| Contenu et stockage | • 1 x Oncomine Focus Assay, DNA Chef-Ready panel (2X) • 1 x Oncomine Focus Assay, RNA Chef-Ready panel (2X) • 2 x Ion AmpliSeq Kit for Chef DL8 reagents Note: SuperScript transcriptase for cDNA synthesis not included. Must be purchased separately. |
| À utiliser avec (application) | Site-Directed Mutagenesis |
| Bibliothèques | Bibliothèque de séquençage ciblé |
| Nbre d’échantillons | 32 samples |
| Gamme de produits | Oncomine |
| Type de produit | Focus Assay |
| Quantité | 32 samples |
| Conditions d’expédition | Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice |
| Étape du flux de travail | Library Generation |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.