Learn More
Gibco™ Kit de milieu de culture tumoroïde OncoPro™
Code produit 17802897 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17802897 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17802897 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A5701201
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit de milieu de culture tumoroïde OncoPro de Gibco est un système de culture facile à utiliser, optimisé pour l’expansion des lignes de tumeurs dérivées des patients.
The Gibco OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit is an easy-to-use culture system optimized for the expansion of patient-derived tumoroid lines. Tumoroids (also referred to as cancer organoids or tumor organoids) are known to have complex culture requirements that can be challenging. OncoPro medium simplifies tumoroid culture to make physiologically relevant cancer models more accessible.
Le kit de culture tumoroïde OncoPro de Gibco est un système de culture facile à utiliser, optimisé pour l’expansion des lignes de tumeurs dérivées des patients. Les tumoroïdes (également appelés organoïdes de cancer ou organoïdes de tumeur) sont connus pour avoir des exigences de culture complexes qui peuvent être difficiles à satisfaire. Le milieu OncoPro simplifie la culture des tumeurs pour rendre plus accessibles les modèles de cancer physiologiquement pertinents.
Caractéristiques :
  • Formulation optimisée pour la culture de tumeurs dérivées de patients
  • Rationalisation de la préparation des milieux, des méthodes de culture et de l’assistance
  • Utilisation adaptable à de multiples indications cancéreuses et essais en aval
Performance optimisée
Le milieu de culture tumoroïde OncoPro est un nouveau milieu sans sérum spécialement conçu pour l’expansion des cellules cancéreuses dérivées de patients. Plus de 40 affections ont été testées au cours de son développement afin d’identifier la combinaison de milieu de base, de suppléments et de facteurs de croissance qui favoriserait le mieux le maintien à long terme des caractéristiques propres au donneur, y compris les profils mutationnels et les schémas d’expression génique. L’absence de Wnt-3A, de R-spondine, de Noggin et d’inhibiteurs de petites molécules rend le milieu OncoPro bien adapté aux études biologiques complexes et aux applications de dépistage. Par ailleurs, nos normes de qualité strictes contribuent à garantir la cohérence et la reproductibilité de ce système de milieux prêt à l’emploi.
Adoption simplifiée
Ce système de milieu polyvalent comprend un kit à quatre composants qui peut être adapté à différentes indications de cancer par l’ajout de facteurs de croissance spécifiques aux tissus. Une méthode innovante de culture en suspension élimine la nécessité d’encastrer manuellement les cellules dans des dômes d’extraits de membrane basale, ce qui permet de disposer d’une option rentable et moins exigeante en termes de main-d’œuvre pour la culture de routine de tumoroïdes. Le milieu OncoPro est largement compatible avec divers matériaux de départ, y compris les cellules tumorales dissociées (DTC), les organoïdes de xénogreffes dérivées de patients (PDXO) et les lignées tumoroïdes dérivées d’autres systèmes de milieu. Des ressources et un soutien complets sont disponibles pour garantir une adoption sans difficulté.
Application adaptable
Le kit de milieu de culture tumoroïde OncoPro est un système flexible conçu pour répondre à des besoins de recherche complexes. Il permet de prendre en charge plusieurs indications de cancer (colorectal, pulmonaire, pancréatique, tête et cou) à l’aide d’un seul kit de milieu. Le flux de travail de suspension évolutif et automatisable du kit’ facilite les transitions en douceur vers les applications de recherche en aval, y compris les essais 2D traditionnels, diverses techniques de caractérisation et la modélisation cellulaire avancée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cancer, tumeurs, organoïdes cancéreux
Classification Sans sérum, Origine animale, cGMP, Origine humaine
Forme Liquide
Serum Level Sans sérum
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Albumine sérique bovine (BSA)
Quantité 1 kit
Culture Type Mammalian Cell Culture, Culture cellulaire en suspension, Culture cellulaire 3d