Learn More
Chlorhydrate d’Ondansetron dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15688715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15688715 5 g 5g
15678715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15688715 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461160050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103639-04-9 | HCl·2H2O | 365.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103639-04-9
Formule moléculaire HCl·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 365.85
Clé InChI BGGIFKYQGVGSIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl methyl-4h-carbazol-4-one hydrochloride; gr 38032f; ondansetron hydrochloride
CID PubChem 71317260
Nom IUPAC Chlore ; 9-méthyle-3-[(2-méthylimidazol-1-yl)méthyle]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one ; dihydraté
SMILES CC1=NC=CN1CC2CCC3=C(C2=O)C4=CC=CC=C4N3C.O.O.[Cl]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ondansetron hydrochloride dihydrate
Point de fusion 178.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 365.85
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ondansetron hydrochloride dihydrate, 98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ondansetron hydrochloride dihydrate