Learn More
Ondansetron hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Description
Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ondansetron hydrochloride dihydrate |
| CAS | 103639-04-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H24ClN3O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | GR 38032 hydrochloride dihydrateSN 307 hydrochloride dihydrate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (273.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4.[H]Cl.O.O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.85 |
| Afficher plus |