Learn More
Chlorhydrate d'ondansétron dihydraté, TRC
Code produit 30409980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409980 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409980 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO655010250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Formule moléculaire C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Quantité 250 mg
Synonyme Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren
Formule InChI InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
Nom IUPAC 9-méthyl-3-[(2-méthylimidazol-1-yl)méthyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one;dihydraté;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 365.85
Poids de la formule 365.1506