Learn More
Buerkle™ Échantillonneur LiquiSampler
Code produit 10115360 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
500 ml
Matériau:
PTFE, FEP
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Conditionnement
10115360 250 ml Polypropylène 1 pièce
10759222 150 ml Polypropylène 1 pièce
10177581 150 ml PTFE, FEP 1 pièce
10300061 250 ml PTFE, FEP 1 pièce
10637101 500 ml Polypropylène 1 pièce
10155310 500 ml PTFE, FEP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10115360 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53301100
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Échantillonneur Buerkle™ LiquiSampler pour liquides, conformément à la norme DIN EN ISO 15528. En PTFE / FEP ultra pur et chimiquement inerte ou en PP pour un échantillonnage sans contamination. Échantillonnage à partir de récipients ouverts et fermés, d’éprouvettes, de réservoirs, de silos, de cours d’eau. Convient à toutes les ouvertures d’un diamètre d’au moins 32 mm.
  • Utilisation pratique d’une seule main par pression d’un bouton
  • Avec anneau de raclage pour le marquage de la profondeur et le nettoyage
  • Transparente
  • Disponible en PTFE/FEP ou en PP transparent
  • Échantillonnage en points, échantillonnage toutes couches et échantillonnage de fond possibles
  • Convient à tous les fûts et conteneurs disponibles dans le commerce dont l'ouverture a un diamètre d'au moins 32 mm.
  • Faciles à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur LiquiSampler
Matériau Polypropylène
Autoclavable Not Autoclavable
Comprend Anneau racleur
Type de poignée Bouton - utilisation d’une seule main
Capacité (impériale) 8.45 oz.
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparent
Certifications/Conformité DIN EN ISO 15528
À utiliser avec (application) Apte au contact alimentaire
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0.67 in.
Diamètre (métrique) de l’ouverture 17 mm
Diamètre (métrique) externe 32 mm
Longueur (impériale) 44.88 in.
Longueur (métrique) 1140 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 100 cm