Learn More
Hamilton™ Un moyeu assemblé avec tubulure de longueur personnalisée (1/8 po.)
Description
Fiche technique
- Matériau de raccord-CTFE
- Matériau de la tubulure-PTFE, calibre 1/8 po.
- Longueur, longueur personnalisée
- Quantité de ventes-1 chaque
- Raccord type Luer femelle
- Nombre de raccords : un
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,125 po |
| Longueur totale (impériale) | Longueur personnalisée |
| Matériau | PTFE |