Learn More
Corning™ Vanne monovoie
Code produit 16882110 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Distributeur adaptable sur flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16882110 Distributeur adaptable sur flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16882110 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10€
    27.16€ / 1 pièces
    Économisez 1.94€
    6% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Vanne monovoie Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
  • Monovoie
  • En verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Valve
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Distributeur adaptable sur flacon
Positions Monovoie