Learn More
Invitrogen™ Microbilles de compensation OneComp eBeads™
Code produit 15516296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15516296 25 tests 25 tests
15242448 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit 15516296 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 01111141
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contiennent de l’azoture de sodium
Particules sphériques qui peuvent être colorées avec des anticorps conjugués à un fluorochrome pour une utilisation comme contrôles de compensation de couleur unique. Les eBeads OneComp réagissent avec les anticorps de souris, de rat et de hamster, et sont indépendantes de la chaîne légère des immunoglobulines. 1 goutte (50 μl) / test
  • Chaque goutte de microbilles contient à la fois une population positive qui permettra de capturer tout anticorps de souris, de rat ou de hamster et une population négative qui ne réagit pas avec les anticorps
  • Cette distribution bimodale peut être utilisée pour les contrôles de compensation de couleur unique lors des expériences de cytométrie en flux multicolore
  • Réaction croisée avec certains anticorps de lapin, sans que des tests approfondis n’aient été réalisés pour cette réactivité
  • Conçues pour une utilisation lors de la compensation de tous les fluorochromes excités par lasers bleu (488 nm), vert (532 nm), jaune-vert (561 nm) et rouge (633 à 635 nm)
  • Compatibles avec eFluor™ 450 mais non optimisées pour la compensation d’autres fluorochromes excités par laser violet (405 nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 25 dosages
Quantité 25 tests
Gamme de produits eBeads
Type de produit Microbilles de compensation