Learn More
ONO-7300243, MedChemExpress
Code produit 16475937
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475937 5 mg
16463208 10 mg
16459756 50 mg
16442676 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475937 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100882
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Specifications
Nom chimique ou matériau ONO-7300243
CAS 638132-34-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H31NO5
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 461.55
Poids de la formule 461.55
Pourcentage de pureté 98.14%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation