Learn More
R&D Systems™ ONO 8130
Description
ONO 8130 is an EP1 receptor antagonist. Exhibits analgesic effect in a mouse model of cystitis. Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ONO 8130 |
| CAS | 459841-96-4 |
| Synonyme | 4-[[[2,3-Dihydro-6-[(2-methylpropyl)[(4-methyl-2-thiazolyl)sulfonyl]amino]-1H-indene-5yl]oxy]methyl]benzoic acid |
| Quantité | 10 mg |
| Solubilité | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C25H28N2O5S2 |
| Poids de la formule | 500.63 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Bioactive Small Molecule |
| Afficher plus |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use