Learn More
Tocris Bioscience™ Ononetin
Description
Naturally occurring deoxybenzoin. TRPM3 channel blocker (IC50 = 300 nM). Inhibits pregnenolone sulfate-induced intracellular Ca2+ accumulation in HEKmTRPM3 cells and dorsal root ganglia (DRG) neurons in vitro.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ononetin |
| CAS | 487-49-0 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C15H14O4 |
| Poids de la formule | 258.27 |
| Poids moléculaire | 258.273 |