Learn More
MedChemExpress ONPG
Spécification
Spécification
| CAS | 369-07-3 |
| Solubilité | H2O : 8.33 mg/mL (27.65 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Synonyme | 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Quantité | 1 g |
| Poids moléculaire | 301.25 g/mol |
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Pureté ou qualité | 98.21% |
| Conditions d’expédition | Room temperature |