Learn More
Thermo Scientific™ Onstage Incubator for CellInsight CX7 HCA Platform
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’incubateur sur platine Invitrogen pour la plateforme d’analyse à haute densité (HCA) CellInsight CX7 est une enceinte environnementale spécialement conçue pour la plateforme de série CellInsight CX7. En tant que module optionnel, il permet un contrôle précis de la température, de l’humidité et de trois gaz pour une capture à intervalles d’images de cellules vivantes sous conditions physiologiques et non physiologiques. Les paramètres environnementaux et les paramètres d’acquisition d’images sont tous parfaitement intégrés au logiciel HCS Studio, créant ainsi une plateforme puissante et autonome pour l’imagerie quantitative des cellules vivantes. L’incubateur sur platine pour plateformes HCA CellInsight CX7 peut être mis à niveau à tout moment vers des unités compatibles existantes.
Avantages de l’incubateur sur platine pour plateformes HCA CellInsight CX7 :
• Enceinte environnementale entièrement intégrée pour l’imagerie des cellules vivantes par intervalles
• Maintien précis des conditions physiologiques ou non physiologiques
• Planification simple pour définir la fréquence de l’imagerie sur une période
• Mesures cinétiques et de motilité puissantes qui améliorent l’information recueillie à partir de chaque cellule sur une période
• Mise à niveau du champ
• Compatibilité avec le ciblage fixe par point final à l’aide du manipulateur de plaques Thermo Scientific Orbitor RS
Exigences
L’incubateur sur plateforme pour la plateforme HCA CellInsight CX7 nécessite la version la plus récente du logiciel HCS Studio et du logiciel de gestion des images et des données Store.
Avantages de l’incubateur sur platine pour plateformes HCA CellInsight CX7 :
• Enceinte environnementale entièrement intégrée pour l’imagerie des cellules vivantes par intervalles
• Maintien précis des conditions physiologiques ou non physiologiques
• Planification simple pour définir la fréquence de l’imagerie sur une période
• Mesures cinétiques et de motilité puissantes qui améliorent l’information recueillie à partir de chaque cellule sur une période
• Mise à niveau du champ
• Compatibilité avec le ciblage fixe par point final à l’aide du manipulateur de plaques Thermo Scientific Orbitor RS
Exigences
L’incubateur sur plateforme pour la plateforme HCA CellInsight CX7 nécessite la version la plus récente du logiciel HCS Studio et du logiciel de gestion des images et des données Store.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | CellInsight |
| Quantité | 1 incubateur |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |