Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
BIOPHARMA
Code produit 12876774 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
71mm
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Largeur (métrique) de la pointe:
3 mm
3,7mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) de la pointe unitSize
12876774 71mm 3,7mm 20 pièces
17833232 76 mm 5 mm 1 pièce
17897290 76 mm 5 mm 1000 pièces
17863232 71 mm 4 mm 1 pièce
17825510 71 mm 3 mm 20 pièces
17873232 71 mm 3 mm 1 pièce
17883232 71mm 3,7mm 1 pièce
17853232 162 mm 3,8 mm 1 pièce
12897153 127 mm 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12876774 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur LTO70R.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    769.05€
    692.52€ / 20 pièces
    Économisez 76.53€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
  • Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
  • Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
  • Tête thermoformée
  • Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
  • Blanchis et conditionnés en salle blanche
Spécification
Certifications/Conformité ISO classe 4
Diamètre (impériale) de la poignée 0,11 in
Longueur (impériale) 2,8 in
À utiliser avec (application) Conçu pour un niveau de contrôle de la contamination optimal dans les applications de traitement critiques, le nettoyage des équipements sensibles, l’application de lubrifiants et d’autres liquides, l’élimination des matériaux en excès
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2,8mm
Longueur (métrique) 71mm
Longueur (impériale) de la poignée 2,28 in
Longueur (métrique) de la poignée 58 mm
Matériau Mousse en polyuréthane
Épaisseur (métrique) 3,8mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,49 in
Longueur (métrique) de la pointe 12,5mm
Largeur (métrique) de la pointe 3,7mm
Largeur (impériale) de la pointe 1 in
Type de pointe Rigide