Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Code produit 17833232 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
71mm
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Largeur (métrique) de la pointe:
3 mm
3,7mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) de la pointe unitSize
17833232 76 mm 5 mm 1 pièce
17897290 76 mm 5 mm 1000 pièces
17863232 71 mm 4 mm 1 pièce
17825510 71 mm 3 mm 20 pièces
17873232 71 mm 3 mm 1 pièce
12876774 71mm 3,7mm 20 pièces
17883232 71mm 3,7mm 1 pièce
17853232 162 mm 3,8 mm 1 pièce
12897153 127 mm 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17833232 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur LTA03163.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.78€
    640.13€ / 1 pièces
    Économisez 54.65€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
  • Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
  • Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
  • Tête thermoformée
  • Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
  • Blanchis et conditionnés en salle blanche
Tekniske data
Certifications/Conformité ISO classe 4
Diamètre (impériale) de la poignée 0,18 in
Longueur (impériale) 3 in
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des petites zones confinées, bonne résistance chimique, bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 4.5 mm
Longueur (métrique) 76 mm
Longueur (impériale) de la poignée 2,8 in
Longueur (métrique) de la poignée 71 mm
Matériau Mousse en polyuréthane
Forme Pointe de chaussette
Épaisseur (métrique) 3 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,5 in
Type de poignée Rigide
Longueur (métrique) de la pointe 13 mm
Largeur (métrique) de la pointe 5 mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,19 in
Matériau de la poignée Polypropylène
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.