Learn More
Köttermann Armoire mobile ouverte
Code produit 17392109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tiroirs:
2
3
Aucun
Nbre d’étagères:
1
Aucun
Dimensions (P x L x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tiroirs Nbre d’étagères Dimensions (P x L x H) Conditionnement
17392109 Aucun Aucun 500 x 450 x 590 mm 1 pièce
17342119 Aucun Aucun 500 x 450 x 740 mm 1 pièce
17362099 Aucun Aucun 500 x 600 x 590 mm 1 pièce
17302109 Aucun 1 500 x 600 x 740 mm 1 pièce
17302129 Aucun Aucun 500 x 900 x 590 mm 1 pièce
17322129 Aucun Aucun 500 x 900 x 740 mm 1 pièce
17302119 2 Aucun 516 x 450 x 590 mm 1 pièce
17352129 3 Aucun 516 x 450 x 590 mm 1 pièce
17392099 3 Aucun 516 x 600 x 590 mm 1 pièce
17342109 Aucun Aucun 500 x 1200 x 590 mm 1 pièce
17362109 Aucun Aucun 500 x 1200 x 740 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17392109 Fournisseur Köttermann Code fournisseur 31500107
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cette armoire mobile ouverte offre un espace de rangement polyvalent avec un design à façade ouverte.
  • Espace de rangement polyvalent
  • Mobile avec des roues verrouillables
  • La conception à façade ouverte permet d’accéder facilement aux articles rangés.
  • Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Couleur Blanc
Type de hotte Mobile
Dimensions (P x L x H) 500 x 450 x 590 mm
Type de porte Aucun
Finition Revêtement époxy
Matériau de la monture Acier
Nbre de portes Aucun
Nbre de tiroirs Aucun
Nbre d’étagères Aucun
Garantie Aucun
Type de roue Plastique avec freins
Avec roulettes Oui
Matériau Acier