Learn More
Köttermann Armoire de rangement haute ouverte
Code produit 17392079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tiroirs:
4
Aucun
Nbre d’étagères:
4
Aucun
Dimensions (P x L x H):
350 x 600 x 1920 mm
350 x 900 x 1920 mm
500 x 600 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tiroirs Nbre d’étagères Dimensions (P x L x H) Conditionnement
17392079 Aucun 4 350 x 600 x 1920 mm 1 pièce
17372089 Aucun 4 350 x 900 x 1920 mm 1 pièce
17352079 Aucun 4 350 x 1200 x 1920 mm 1 pièce
17342089 Aucun 4 500 x 600 x 1920 mm 1 pièce
17332089 4 Aucun 500 x 600 x 1920 mm 1 pièce
17302099 Aucun 4 500 x 900 x 1920 mm 1 pièce
17382079 Aucun 4 500 x 1200 x 1920 mm 1 pièce
17372079 4 Aucun 500 x 1200 x 1920 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17392079 Fournisseur Köttermann Code fournisseur 30100033
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La conception ouverte de cette armoire de rangement haute ouverte permet un accès facile aux équipements et ustensiles stockés.
  • Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
  • La façade ouverte permet d’accéder facilement aux articles rangés
Spécification
Couleur Blanc
Réglable Non
Type de hotte Stockage en hauteur
Dimensions (P x L x H) 350 x 600 x 1920 mm
Type de porte Aucun
Finition Revêtement époxy
À utiliser avec (application) Stockage
Nbre de portes Aucun
Nbre de tiroirs Aucun
Nbre d’étagères 4
Garantie Aucun
Poids (métrique) 46,4 kg
Avec roulettes Non
Matériau Acier