Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
Code produit 17298820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,4 mL
1 400 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 racks verrouillables de 96 tubes/boîte
En vrac, 1 000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement Conditionnement
17298820 1 400 μl Stérile 10 racks verrouillables de 96 tubes/boîte 480 pièces
17278820 1,4 mL Non stérile En vrac, 1 000/boîte 1000 pièces
17288820 1,4 mL Non stérile 10 racks verrouillables de 96 tubes/boîte 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17298820 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3792WP1DBR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00€
    946.00€ / 480 pièces
    Économisez 16.00€
    1% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Stockez et suivez les échantillons en toute sécurité dans des tubes à trois codes avec opercule Thermo Scientific™ Matrix™. Les tubes sont dotés de codes-barres 2D permanents à contraste élevé sur le fond, ainsi que de codes-barres linéaires 1D présentant du texte lisible à l’œil nu sur le côté.
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side. Tubes are available in bulk packs or in barcoded latch racks. Barcoded latch racks feature a linear barcode, 2D barcode, and human readable rack identification on three sides of the rack. Use in combination with Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DurSeal capping systems and the Thermo Scientific™ VisionMate™family of barcode readers.
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D unique est gravé au laser sur la base de chaque tube avec opercule en polypropylène pour identifier et suivre les échantillons en toute sécurité.
  • Les codes 2D non-propriétaires peuvent être scannés en moins d’une seconde dans VisionMate High Speed pour un décodage rapide et un suivi des échantillons.
  • Les tubes sont dotés d’un code-barres linéaire, d’un identifiant lisible à l’œil nu, ainsi que d’un code-barres 2D pour un suivi absolu des échantillons.
Conception robuste des racks de stockage
  • Les tubes de stockage avec opercule Matrix 2D à code-barres sont livrés en format 96 racké dans un format propriétaire spécialement conçu, empilable et au format ANSI.
  • Les portoirs représentent un gain de place précieux dans votre congélateur, réfrigérateur, réserve de composés ou sur la paillasse.
  • La conception du rack permet aux pipettes multicanaux d’accéder manuellement aux tubes 2D. Elle élimine le risque de contamination grâce à la conception de son couvercle qui n’entre pas en contact avec la paillasse.
  • Le couvercle du rack peut être soulevé par robotique pour accéder aux tubes 2D avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides et des applications à cadence élevée.
Contrôle qualité rigoureux
  • Tous les tubes de stockage à codes-barres 2D sont scannés afin d’en garantir la lisibilité.
  • Chaque code-barre est vérifié par comparaison avec une base de données complète de tous les codes 2D déjà attribués afin d’éviter les doublons sur toute la gamme des tubes de stockage à code-barres 2D Matrix.
  • Tous les tubes de stockage sont testés contre les fuites pour assurer l’intégrité et la sécurité de vos échantillons.
Solutions pour le suivi du stockage pour tout laboratoire
  • Les tubes sont disponibles avec une gamme d’options de fermeture étanche, y compris les gammes de bouchons robustes et pré-fendus DuraSeals™ et SepraSeals afin de répondre à vos exigences particulières de stockage.
  • Des options personnalisées de codage 2D sont disponibles pour répondre aux besoins des bases de données ou de suivi de votre laboratoire.
  • Les tubes de stockage 2D sont compatibles avec les racks pour congélateur Thermo Scientific qui permettent l’utilisation optimale de l’espace de stockage.
Recommandés pour
  • Récupération individuelle des échantillons ; Identification instantanée des échantillons
  • Identification fiable des échantillons archivés
  • Expédition sécurisée des échantillons
  • Stockage des échantillons
  • Suivi des échantillons
Informations sur le recyclage
Les tubes Matrix, les racks pour tubes à essai et les couvercles sont fabriqués en copolymère de polypropylène et sont recyclables dans les communautés où le polypropylène est recyclé. Ne recyclez que les composants propres et secs qui ont été décontaminés de matières dangereuses ou de résidus. Les loquets de rack en nylon orange doivent être retirés de la base du rack pour tubes à essai et éliminés avant de recycler la base du rack. Conseil : les loquets orange peuvent être retirés relativement facilement avec une pince.
Les tubes Matrix sont livrés dans des cartons de papier graphiques.  Veuillez recycler les cartons de papier et les inserts de produits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Code-barres linéaire 1D à étiquette blanche 2D, rack à code-barres
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1 400 μl
Forme du fond Fond en V
À utiliser avec (application) RUO
Conditionnement 10 racks verrouillables de 96 tubes/boîte
Forme Fond en V
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) +25°C à -195°C
Plage de températures (impériale) +77°F à -319°F
Code-barres Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Jetable Oui
Graduated Non
Quantité d’emballage 10 portoirs verrouillables de 96 tubes/boîte
Exempt de DNase Oui
Type de produit Storage Tube (Open Top)