Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à septa avec opercule, 24-414 mm, septa liés, en vrac
Code produit 15384835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Finition de col:
22-410
24 à 400
24-414
33-430
53 à 400
58 à 400
Nbre par carton:
24/carton
Conditionnement:
24 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Finition de col Nbre par carton Conditionnement
15384835 24 à 400 24/carton 24 pièces
15336116 53 à 400 24/carton 24 pièces
16857356 58 à 400 24/carton 24 pièces
12817110 24-414 24/carton 24 pièces
15454580 33-430 24/carton 24 pièces
17670727 22-410 24/carton 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15384835 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2972400UB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    44.00€ / 24 pièces
    Économisez 3.80€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Choisissez ce bouchon septa de haute qualité, conforme aux spécifications EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, à utiliser avec nos flacons et bocaux septa.
Les bouchons à septa Thermo Scientific™ comprennent un septum de 0,045 po d’épaisseur fixé à l’intérieur. Les mêmes bouchons à septa de haute qualité utilisés sur nos flacons Thermo Scientific VOA, flacons à septa et jarres à septa. Traités pour répondre à des spécifications de performances EPA concernant l’analyse des composés organiques volatils.
  • Bouchon avec opercule en PP blanc avec septum lié en silicone revêtu de PTFE
  • Septum fixé en permanence au bouchon
  • La référence catalogue 297-2414 est un bouchon avec opercule sans septum. Il peut être utilisé avec des septa en vrac Thermo Scientific de 24 mm de diamètre
  • Traité pour répondre aux spécifications de performances EPA (Agence pour la protection de l’environnement) concernant l’analyse des composés organiques volatils
Inclut :
Bouchon uniquement
Compatibles avec :
À utiliser avec les flacons pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), les bouteilles et les cuves Thermo Scientific. Les bouchons 297-2414 sont compatibles avec les septa en vrac (référence catalogue 288-0022, 288-0072, 288-0022BP et S24-400-S2).
Garantie: 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Paramètres de certification VOA
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 24/carton
Septa Silicone / PTFE
Niveau Non traitées
Matériau de revêtement Septa lié en silicone revêtu de PTFE mince 0.060 po
Finition de col 24 à 400
Diamètre (métrique) 24 mm
Forme Rond
Certifications/Conformité Traités pour répondre aux spécifications de performances EPA pour l’analyse de composés organiques volatiles ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Type de produit Bouchon avec septum