Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ 384-well Sample Plates
Description
Includes
Chaque boîte contient 10 plaques à 384 puits transparentes, suffisamment pour 80 plaques PCR en temps réel OpenArray™.
Il s’agit de microplaques de faible volume utilisées dans le système QuantStudio™ OpenArray™ AccuFill™ pour le chargement des échantillons sur les plaques OpenArray™.
4406947
Couleur : Vitesse de réaction transparente : Norme
NC0973054
Couleur : Vitesse de réaction noire : Norme
Spécification
Spécification
| Format | Plaque à 384 puits |
| Contenu et stockage | Chaque boîte contient 10 plaques à 384 puits, suffisant pour 80 plaques PCR en temps réel OpenArray™. |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ 12 K Flex |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Gamme de produits | OpenArray |
| Type de produit | Plaque d’échantillon |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Description | Transparent |
| Quantité | 10 plates |
| Afficher plus |