Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ AccuFill™ System Tips
Code produit 15685315 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 boîtes
1 coffret
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15685315 10 boîtes 10 pièces
15662222 1 coffret 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15685315 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4458107
En stock
Il s’agit d’une boîte de pointes à utiliser avec le système OpenArray™ AccuFill™, qui fait partie intégrante de la plateforme PCR en temps réel OpenArray™.
Puisque les cônes AccuFill ont une durée de conservation plus courte que les plaques OpenArray, nous vous recommandons d’aligner la quantité de votre commande avec vos besoins estimés en plaques OpenArray.À propos de la plateforme de PCR en temps réel OpenArrayLa plateforme de PCR en temps réel OpenArray fournit un génotypage basé sur la PCR et une analyse de l’expression génétique de centaines, voire de milliers d’échantillons et de dosages par jour.Les chercheurs peuvent analyser jusqu’à 144 échantillons sur une seule plaque OpenArray.Trois plaques OpenArray peuvent être cyclées et imagées simultanément sur l’instrument de PCR en temps réel OpenArray™, offrant ainsi des résultats à haut débit en toute simplicité.Les flux de travaux du système soumettent les plaques OpenArray à un cycle thermique et les imagent par flurorescence.Les résultats sont capturés sur le PC externe et le logiciel d’analyse OpenArray permet aux chercheurs d’afficher des données de test spécifiques.
Puisque les cônes AccuFill ont une durée de conservation plus courte que les plaques OpenArray, nous vous recommandons d’aligner la quantité de votre commande avec vos besoins estimés en plaques OpenArray.
À propos de la plateforme de PCR en temps réel OpenArray
La plateforme de PCR en temps réel OpenArray fournit un génotypage basé sur la PCR et une analyse de l’expression génétique de centaines, voire de milliers d’échantillons et de dosages par jour. Les chercheurs peuvent analyser jusqu’à 144 échantillons sur une seule plaque OpenArray. Trois plaques OpenArray peuvent être cyclées et imagées simultanément sur l’instrument de PCR en temps réel OpenArray™, offrant ainsi des résultats à haut débit en toute simplicité. Les flux de travaux du système soumettent les plaques OpenArray à un cycle thermique et les imagent par flurorescence. Les résultats sont capturés sur le PC externe et le logiciel d’analyse OpenArray permet aux chercheurs d’afficher des données de test spécifiques.
Plateforme complète
La plateforme PCR en temps réel OpenArray comprend :
  • Instrument de PCR en temps réel OpenArray—peut afficher les images simultanées de trois plaques OpenArray
  • Système OpenArray AccuFill—chargement d’échantillons sur des plaques OpenArray
  • Boîtier hermétique OpenArray™ —pour sceller les plaques OpenArray
  • Accessoires pour instruments OpenArray (système PC inclus)
  • Logiciel d’analyse de génotypage OpenArray™
  • Logiciel d’analyse de PCR en temps réel OpenArray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Pointes
Contenu et stockage Chaque boîte contient 10 boîtes de cônes AccuFill™, avec 384 cônes/boîte.
À utiliser avec (équipement) OpenArray™
Gamme de produits AccuFill, OpenArray
Type de produit Pointe du système
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Quantité 10 boîtes