Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables à extrémité ouverte™
Code produit 10383132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 100/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10383132 10 x 100/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10383132 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 905021001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    166.95€ / 1000 pièces
    Économisez 13.05€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Facilite le remplissage capillaire sans erreur en laboratoire grâce à la technologie à extrémité ouverte Hirschmann™ avec le point de rupture prévu. Les pipettes micro capillaires jetables à extrémité ouverte sont en verre DURAN™ durable.
  • Remplissage facile
  • Technologie à extrémité ouverte
  • Héparinisées au sodium
  • DURAN™, certifiées conformes, avec point de rupture prédéfini pour une configuration de volume exacte
  • Numéro de LOT sur l’emballage, portant la mention : utilisable jusqu’au
  • CE selon les normes IVD 98/79 CE. Manipulation sécurisée de liquides
  • L’extrémité ouverte est remplie par action capillaire au-dessus du point central, jusqu’au trait de jauge imprimé environ. Le milieu résiduel à l’extérieur du capillaire est retiré et le capillaire est séparé par une légère pression des doigts
  • La partie entièrement remplie contient ensuite le volume exact
Spécification
Précision 0,5%
Certifications/Conformité CE selon les normes IVD 98/79 EG, certifiées conformes
Coefficient de variation 1%
Description Micropipettes capillaires jetables avec point de rupture prédédéfini pour une manipulation aisée, héparinisées au sodium, à extrémité ouverte
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 10 x 100/boîte
Type Extrémité ouverte
Jetable Usage unique