Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables openend™, Na-hep
Description
- Héparine de sodium
- Certification conforme
- En verre DURAN™ durable
- Marquage CE selon les normes IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
| Précision | 0,5% |
| Certifications/Conformité | CE, IVD 98/79 EC |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Longueur (métrique) | 60 ±0,5 mm |
| Type | Pipette capillaire |
| Jetable | Usage unique |