Learn More
Sulfate d’Ophthhazine, TRC
Code produit 30136179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
2.50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136179 5 g 5g
30138163 2.5 mg 2.50mg
30008386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6692005G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7327-87-9
Formule moléculaire C8 H10 N6 . H2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 288.28
Synonyme Phthalazine, 1,4-dihydrazinyl-, sulfate (1:1), 1,4-Phthalazinedione, 2,3-dihydro-, dihydrazone, sulfate (1:1) (9CI), Phthalazine, 1,4-dihydrazino-, sulfate (1:1) (8CI), 1,4-Dihydrazinophthalazine sulfate, Depressan, Dihydralazine sulfate, Dihydrazinophthalazine sulfate, Dihyzin
Nom IUPAC (Z)-[(4Z)-4-hydrazinylidène-2,3-dihydrophthalazine-1-ylidène]hydrazine ; Acide sulfurique
SMILES N\N=C\1/NN\C(=N/N)\c2ccccc12.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydralazine Sulfate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 288.0641