Learn More
Sulfate d’Ophthhazine, TRC
Code produit 30138163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
2.50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138163 2.5 mg 2.50mg
30136179 5 g 5g
30008386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138163 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6692002.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7327-87-9
Formule moléculaire C8 H10 N6 . H2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 288.28
Synonyme Phthalazine, 1,4-dihydrazinyl-, sulfate (1:1), 1,4-Phthalazinedione, 2,3-dihydro-, dihydrazone, sulfate (1:1) (9CI), Phthalazine, 1,4-dihydrazino-, sulfate (1:1) (8CI), 1,4-Dihydrazinophthalazine sulfate, Depressan, Dihydralazine sulfate, Dihydrazinophthalazine sulfate, Dihyzin
Nom IUPAC (Z)-[(4Z)-4-hydrazinylidène-2,3-dihydrophthalazine-1-ylidène]hydrazine ; Acide sulfurique
SMILES N\N=C\1/NN\C(=N/N)\c2ccccc12.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydralazine Sulfate
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 288.0641