Learn More
Gibco™ Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I, supplément GlutaMAX™
Code produit 11564506 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11564506 500 ml 500mL
11574506 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11564506 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 51985026
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I, supplément GlutaMAX™
Le milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance ni de la morphologie. Le milieu de culture Opti-MEM™ est également recommandé avec l’utilisation des réactifs de transfection des lipides cationiques, tels que le réactif Lipofectamine™. Opti-MEM™ I peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les cellules Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, et les fibroblastes primaires. Nous proposons un choix de modifications Gibco™ MEM™ pour une gamme d’applications de cultures cellulaires. Pour plus d’informations, veuillez contacter nos services techniques.
Le milieu de culture Gibco™ Opti-MEM™ est un milieu unique qui contient de l’insuline, de la transferrine, de l’hypoxanthine, de la thymidine et des éléments traces. Ces composants complémentaires permettent une réduction de la supplémentation en sérum d’au moins  %. Associé au supplément GlutaMAX™, Gibco™ Opti-MEM™ vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaire dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ Opti-MEM™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ Opti-MEM™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (31985-070). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Gibco™ Opti-MEM™ utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5-10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu à réduction de sérum
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères, transfection
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu de sérum réduit Opti-Mem™, 500 ml, liquide, concentration de 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec Glutamax™, rouge de phénol, pyruvate de sodium, durée de conservation de 18 mois, osmolalité de 280 à 320 mOsm/kg, pour culture cellulaire de mammif
Réservé à un usage diagnostique in vitro.