Learn More
Gibco™ Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I, supplément GlutaMAX™
Code produit 12559099 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12559099 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12559099 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 51985034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.25€
    54.65€ / 500mL
    Économisez 10.60€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 %, sans modification du taux de croissance ni de la morphologie.
Le milieu à sérum réduit Opti-MEM™ I est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance ni de la morphologie. Le milieu de culture Opti-MEM™ I est également recommandé avec l’utilisation des réactifs de transfection des lipides cationiques, tels que le réactif Lipofectamine™. Le milieu Opti-MEM™ I peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les cellules Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, et les fibroblastes primaires. Nous proposons une variété de modifications du milieu Opti-MEM™ I pour une gamme d’applications de culture cellulaire.
Ce milieu Opti-MEM™ I est modifié comme suit :
Avec : GlutaMAX™, rouge de phénol
La formulation complète est confidentielle. Pour plus d’informations, veuillez contacter les services techniques.
Utilisation du milieu Opti-MEM™ I Le milieu à sérum réduit
Opti-MEM™ I est un milieu unique qui contient de l’insuline, de la transferrine, de l’hypoxanthine, de la thymidine et des éléments traces. Ces composants complémentaires permettent une réduction de la supplémentation en sérum d’au moins 50 %. Le milieu de culture Opti-MEM™ I utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g/L), et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 et HEK
Type de cellule Fibroblastes primaires
Classification Origine animale
Concentration 1X
Forme Liquide
Type de produit Opti-MEM I
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco, GlutaMAX, Opti-MEM
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.