Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ Bidon en PEHD
Code produit 17848177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Poids (métrique):
0,360 kg
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Poids (métrique) unitSize
17848177 10 l 0,360 kg 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17848177 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000095809
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le OPTI-RIB™ Le jerrican en PEHD a une capacité de 10 L et est de couleur naturelle.
  • Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
  • Disponibles en couleur bleue ou naturelle
  • Étanche
  • Homologation ONU pour : jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
  • Les bouchons sont vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Certifications/Conformité Déclaration de conformité de référence
Joint de fermeture Non revêtus
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Naturel
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Remplissage
À utiliser avec (équipement) Aucun
Graduations Non
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 310 mm
Comprend Aucun
Longueur (impériale) 9,06 in
Longueur (métrique) 230 mm
Matériau PE-HD
Mouth Style Filetage DIN50
Type de goulot DIN 50
Type de produit Jerrican
Forme Rectangulaires
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0,360 kg