Learn More
Hellma™ Cuves micro haute précision en verre optique avec bouchon en PTFE
Code produit 10517921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1750 μl
3500 μl
7000 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10517921 7000 μl 1 pièce
11761744 3500 μl 2 pièces
10737381 3500 μl 1 pièce
10688392 1750 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10517921 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 1002020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.99€
    90.06€ / 1 pièces
    Économisez 4.93€
    5% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Spécification
Type Macro cellule d’absorption
Capacité (métrique) 7000 μl
Matériau Verre optique
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Longueur du trajet optique 20 mm
Wavelength Range 320 à 2 500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Mesures photométriques et colorimétriques