Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenêtres optiques
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Description | Finition de surface : 60/40 |
| Matériau | Saphir |
| Diamètre (métrique) | 25,4 mm |
| Diamètre (impériale) | 1 in. |
| Type de produit | Optical Window |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |