Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenêtres optiques
Code produit 15457015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25,4 mm
50,8 mm
Épaisseur (métrique):
2 mm
Matériau:
Arséniure de gallium
Saphir
Silice cristalline
Tellurure de cadmium
Description:
Finition de surface : 40/20
Finition de surface : 60/40
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Épaisseur (métrique) Matériau Description Conditionnement
15457015 25,4 mm 2 mm Tellurure de cadmium Finition de surface : 60/40 1 pièce
15447035 50,8 mm 2 mm Arséniure de gallium Finition de surface : 60/40 1 pièce
15437045 25,4 mm 2 mm Saphir Finition de surface : 60/40 1 pièce
15417055 25,4 mm 2 mm Silice cristalline Finition de surface : 40/20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15457015 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 045593.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Disponible dans différents matériaux et dimensions
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finition de surface : 60/40
Matériau Tellurure de cadmium
Diamètre (métrique) 25,4 mm
Diamètre (impériale) 1 in.
Type de produit Optical Window
Épaisseur (métrique) 2 mm