Learn More
Sartorius Pointes Optifit, large alésage de 10 à 1000 μl, plateaux uniques
Tous les produits Sartorius Produits
Description
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. Compatible avec la fonction Optiload dans Picus , eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Pipettes supplémentaires permettant une fixation et une éjection ergonomiques et légères des embouts.
- Pointes de précision
- Exactitude et précision optimales
- Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
- ISO 8 Processus de fabrication en salle blanche
- En polypropylène vierge de haute qualité
- Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
- Disponibles sous formes préstérilisées ou non stérilisées par irradiation électronique
- Étiquetage informatif des portoirs améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
- Portoirs, plateaux et pointes 100 % recyclables
- Emballage plastique hermétique autour du portoir assurant la pureté durant le transport et le stockage (l’emballage plastique est un déchet régulier)
- Les plateaux de pointe sont codés par couleur pour indiquer à quels pipeteurs ils correspondent
- Entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 000 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,69 in |
| Longueur (métrique) | 6,85cm |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Format | Rack |
| Afficher plus |